2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
4-Amino-3,5-dibromotoluene, 2,6-Dibromo-4-methylaniline
D3577-25G
D3577-5G
TCIAD3577-25GEA
1675
SEK
TCIAD3577-25G
TCIAD3577-5G
2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98.0%
2,6-Dibromo-p-toluidine
Formel:
C₇H₇Br₂N MW: 264,95 g/mol Kokpunkt: 296 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 79 °C |
MDL Number:
MFCD00007641 CAS nummer: 6968-24-7 EINECS: 230-182-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light red to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 72.0 to 76.0 deg-C |