Benzeneselenenyl chloride ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
P1091-25G P1091-5G
TCIAP1091-25GEA 2625 SEK
TCIAP1091-25G TCIAP1091-5G
Benzeneselenenyl chloride ≥97.0%
Benzeneselenenyl chloride
Formel: (C₆H₅)SeCl
Kokpunkt: 95°C
Smältpunkt: 61…62 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000478
CAS nummer: 5707-04-0
EINECS: 227-196-2
UN: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdf1a3f37291c48ae3f981a9a805585e94e47e43&vid=cdf1a3f37291c48ae3f981a9a805585e94e47e43&prid=web&clid=SAPDAM