2-Nitro-p-anisidin ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 4-Metoxi-2-nitro-anilin
M0119-25G M0119-500G M0119-100G
TCIAM0119-25GEA 285 SEK
TCIAM0119-25G TCIAM0119-500G TCIAM0119-100G
2-Nitro-p-anisidin ≥98.0%
2-Nitro-p-anisidin
Formel: C₇H₈N₂O₃
Kokpunkt: ? 250 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 124…126 °C
Flampunkt: ≥ 200 °C
MDL Number: MFCD00007152
CAS nummer: 96-96-8
EINECS: 202-547-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c65ea93b4625e221c55fc66ffd8ddeb924c77048&vid=c65ea93b4625e221c55fc66ffd8ddeb924c77048&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency