2-Klor-6-fluorfenol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
C2049-25G C2049-5G
TCIAC2049-25GEA 2375 SEK
TCIAC2049-25G TCIAC2049-5G
2-Klor-6-fluorfenol ≥98.0%
2-Klor-6-fluorfenol
Formel: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Kokpunkt: 199 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 65 °C
MDL Number: MFCD01631574
CAS nummer: 2040-90-6
EINECS: 433-890-8
UN: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1758af2a08e5907cd039b9ab3c5d3b40f5d88969&vid=1758af2a08e5907cd039b9ab3c5d3b40f5d88969&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C