4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B3786-25G B3786-5G
TCIAB3786-25GEA 1225 SEK
TCIAB3786-25G TCIAB3786-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256,02 g/mol
Kokpunkt: 115°C
MDL Number: MFCD00179338
CAS nummer: 175278-09-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c90516275c07be70e87f775b74dc9680da67497&vid=3c90516275c07be70e87f775b74dc9680da67497&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %