2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B3681-25G
B3681-5G
TCIAB3681-25GEA
3050
SEK
TCIAB3681-25G
TCIAB3681-5G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline ≥97.0%
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
Formel:
C₆H₄BrClFN Kokpunkt: 260 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 55…56 °C |
MDL Number:
MFCD00051707 CAS nummer: 201849-14-1 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Brown to Dark purple powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 55.0 to 59.0 deg-C |