2-phenyletylacetat ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
Phenylethyl Acetate, 2-Phenethyl acetate, Phenethyl acetate
A0692-25G
A0692-500G
TCIAA0692-25GEA
215
SEK
TCIAA0692-25G
TCIAA0692-500G
2-phenyletylacetat ≥98.0%
2-phenyletylacetat
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Kokpunkt: 233 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –31 °C Densitet: 1,0286 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 110°C |
MDL Number:
MFCD00008720 CAS nummer: 103-45-7 EINECS: 203-113-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |