2,2,4,4-Tetramethylpentane ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
T1704-25ML T1704-5ML
TCIAT1704-25MLEA 2525 SEK
TCIAT1704-25ML TCIAT1704-5ML
2,2,4,4-Tetramethylpentane ≥99.0%
2,2,4,4-Tetramethylpentane
Formel: C₉H₂₀
MW: 128,26 g/mol
Kokpunkt: 122°C
Smältpunkt: –66,5 °C
Densitet: 0,7195 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 16°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00060873
CAS nummer: 1070-87-7
UN: 1920
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f9ca077310491be77c7d02bf43cba1aa3a52ca&vid=38f9ca077310491be77c7d02bf43cba1aa3a52ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %