Diethyl butylmalonate ≥99.0%
Leverantör: TCI
B0381-25ML
B0381-500ML
TCIAB0381-25MLEA
215
SEK
TCIAB0381-25ML
TCIAB0381-500ML
Diethyl butylmalonate ≥99.0%
Diethyl butylmalonate
Formel:
C₁₁H₂₀O₄ Kokpunkt: 240°C Densitet: 0,976 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 94°C |
MDL Number:
MFCD00009170 CAS nummer: 133-08-4 EINECS: 205-089-1 Merck Index: 13,01575 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |