Ethyl isobutyrate ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2-Methylpropionic acid ethyl ester
I0105-25ML I0105-500ML
TCIAI0105-25MLEA 215 SEK
TCIAI0105-25ML TCIAI0105-500ML
Ethyl isobutyrate ≥99.0%
Ethyl isobutyrate
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kokpunkt: 110°C
Smältpunkt: –88 °C
Densitet: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 15°C
MDL Number: MFCD00009165
CAS nummer: 97-62-1
EINECS: 202-595-4
UN: 2385
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03814
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9f12036c3e6119db745afa525070435c304ea22&vid=d9f12036c3e6119db745afa525070435c304ea22&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %