Butyl isobutyrate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Isobutyric acid butyl ester
I0315-25ML
I0315-500ML
TCIAI0315-25MLEA
215
SEK
TCIAI0315-25ML
TCIAI0315-500ML
Butyl isobutyrate ≥98.0%
Butyl isobutyrate
Formel:
C₈H₁₆O₂ MW: 144,21 g/mol Kokpunkt: 150°C Flampunkt: 43°C |
MDL Number:
MFCD00048773 CAS nummer: 97-87-0 EINECS: 202-614-6 UN: 3272 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |