Itaconic anhydride ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
I0203-25G
I0203-500G
I0203-100G
TCIAI0203-25GEA
295
SEK
TCIAI0203-25G
TCIAI0203-500G
TCIAI0203-100G
Itaconic anhydride ≥95.0%
Itaconic anhydride
Formel:
C₅H₄O₃ Kokpunkt: 115°C Smältpunkt: 64…65 °C |
MDL Number:
MFCD00005530 CAS nummer: 2170-03-8 EINECS: 218-518-2 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Morpholine Method) | min. 95.0 % |
Melting point | 66.0 to 70.0 deg-C |