Butylnitrit ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Nitrous acid butyl ester
N0376-25ML N0376-500ML
TCIAN0376-25MLEA 375 SEK
TCIAN0376-25ML TCIAN0376-500ML
Butylnitrit ≥95.0%
Butylnitrit
Formel: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Kokpunkt: 76°C
Densitet: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 10 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00002058
CAS nummer: 544-16-1
EINECS: 208-862-1
UN: 2351
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a8e31b85e2c2c2ff06044b8e94e3a2d6f6b64a8&vid=1a8e31b85e2c2c2ff06044b8e94e3a2d6f6b64a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %