Valeric anhydride ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Pentanoic anhydride
V0006-25ML V0006-500ML V0006-100ML
TCIAV0006-25MLEA 255 SEK
TCIAV0006-25ML TCIAV0006-500ML TCIAV0006-100ML
Valeric anhydride ≥98.0%
Valeric anhydride
Formel: C₁₀H₁₈O₃
MW: 186,25 g/mol
Kokpunkt: 227°C
Smältpunkt: –56 °C
Densitet: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 101°C
MDL Number: MFCD00009477
CAS nummer: 2082-59-9
EINECS: 218-212-9
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ec736dba472ebb5eb9aebd3ca0d6bd22e0cc0a3&vid=8ec736dba472ebb5eb9aebd3ca0d6bd22e0cc0a3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %