1,1,3,3-Tetramethoxypropane ≥98.0%
Leverantör: TCI
M0544-25G
M0544-500G
TCIAM0544-25GEA
215
SEK
TCIAM0544-25G
TCIAM0544-500G
1,1,3,3-Tetramethoxypropane ≥98.0%
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Formel:
C₇H₁₆O₄ Kokpunkt: 78°C Densitet: 0,99 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 63°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008488 CAS nummer: 102-52-3 EINECS: 203-037-2 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |