Dimetylacetal ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 1,1-Dimetoxietan
D0633-25ML D0633-500ML
TCIAD0633-25MLEA 485 SEK
TCIAD0633-25ML TCIAD0633-500ML
Dimetylacetal ≥98.0%
Dimetylacetal
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12 g/mol
Kokpunkt: 65°C
Smältpunkt: –113°C
Flampunkt: 1°C
MDL Number: MFCD00008493
CAS nummer: 534-15-6
EINECS: 208-589-8
UN: 2377
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dadeb4178514c7fdde10ec72d9d984328d2214d&vid=4dadeb4178514c7fdde10ec72d9d984328d2214d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %