2-Metoxietylacetat ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Metylglykolacetat
M0113-25ML
M0113-500ML
TCIAM0113-25MLEA
215
SEK
TCIAM0113-25ML
TCIAM0113-500ML
2-Metoxietylacetat ≥98.0%
2-Metoxietylacetat
Formel:
C₅H₁₀O₃ MW: 118.13 g/mol Kokpunkt: 143°C Smältpunkt: -65 Flampunkt: 51°C |
MDL Number:
MFCD00008719 CAS nummer: 110-49-6 EINECS: 203-772-9 UN: 1189 ADR: 3 III Merck Index: 14,06039 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |