2-Butoxietylacetat ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Butylglykolacetat
B0700-25ML B0700-500ML
TCIAB0700-25MLEA 215 SEK
TCIAB0700-25ML TCIAB0700-500ML
2-Butoxietylacetat ≥98.0%
2-Butoxietylacetat
Formel: C₈H₁₆O₃
MW: 160,21 g/mol
Kokpunkt: 192°C
Smältpunkt: -64°C
Densitet: 0,9416 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 71°C
MDL Number: MFCD00009457
CAS nummer: 112-07-2
EINECS: 203-933-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e98a864dc2033be588e6f4790376c4b4a8816af&vid=0e98a864dc2033be588e6f4790376c4b4a8816af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Water max. 0.20 %
Acid Value max. 0.2