2-Ethylhexyl acetate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
A0031-25ML A0031-500ML
TCIAA0031-25MLEA 390 SEK
TCIAA0031-25ML TCIAA0031-500ML
2-Ethylhexyl acetate ≥98.0%
2-Ethylhexyl acetate
Formel: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Kokpunkt: 200°C
Smältpunkt: -80°C
Densitet: 0,8726 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 77°C
MDL Number: MFCD00027249
CAS nummer: 103-09-3
EINECS: 203-079-1
Merck Index: 14,06763
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c8a786760177d8428ed4c8510e8a1e0efac7062&vid=0c8a786760177d8428ed4c8510e8a1e0efac7062&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %