Methyl decanoate ≥98.0%
Leverantör: TCI
D0023-25ML D0023-500ML
TCIAD0023-25MLEA 215 SEK
TCIAD0023-25ML TCIAD0023-500ML
Methyl decanoate ≥98.0%
Methyl decanoate
Formel: C₁₁H₂₂O₂
Kokpunkt: 229°C
Smältpunkt: -18°C
Densitet: 0,8724 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 107°C
MDL Number: MFCD00009580
CAS nummer: 110-42-9
EINECS: 203-766-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7424a47805fb40486ff9ce5aebac84e777fb4e06&vid=7424a47805fb40486ff9ce5aebac84e777fb4e06&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %