Metylacetoacetat ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Methyl 3-oxobutanoate
A0650-25G A0650-500G
TCIAA0650-25GEA 215 SEK
TCIAA0650-25G TCIAA0650-500G
Metylacetoacetat ≥99.0%
Metylacetoacetat
Formel: C₅H₈O₃
Kokpunkt: 170°C
Smältpunkt: –80°C
Densitet: 1,076 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 72°C
MDL Number: MFCD00008784
CAS nummer: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 14,06009
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca48a428ccee7d3a29c7ca6d11467a8a0c137172&vid=ca48a428ccee7d3a29c7ca6d11467a8a0c137172&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %