(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C1542-10G
C1542-25G
TCIAC1542-10GEA
525
SEK
TCIAC1542-10G
TCIAC1542-25G
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0%
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol
Formel:
ClCH₂CHOHCH₂OH Kokpunkt: 80°C Densitet: 1,322 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 126°C |
MDL Number:
MFCD00210270 CAS nummer: 60827-45-4 UN: 2689 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |