2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
T1888-25G
T1888-5G
TCIAT1888-25GEA
2675
SEK
TCIAT1888-25G
TCIAT1888-5G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate ≥98.0%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate
Formel:
C₈H₈O₄·1H₂O Kokpunkt: 394 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 216…218 °C |
MDL Number:
MFCD00149091 CAS nummer: 480-66-0 EINECS: 207-556-5 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 213.0 to 223.0 deg-C |
Water | 8.5 to 11.0 % |