2-Acetylthiophene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone
A0724-25G A0724-500G A0724-100G
TCIAA0724-25GEA 230 SEK
TCIAA0724-25G TCIAA0724-500G TCIAA0724-100G
2-Acetylthiophene ≥98.0%
2-Acetylthiophene
Formel: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Kokpunkt: 214°C
Smältpunkt: 9 °C
Densitet: 1,1704 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 91°C
MDL Number: MFCD00005442
CAS nummer: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4895e631a434b1a78878c45fc2cf9d73e7c6148&vid=f4895e631a434b1a78878c45fc2cf9d73e7c6148&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %