2-Chloro-5-methylthiophene ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
C2324-25G
C2324-5G
TCIAC2324-25GEA
2800
SEK
TCIAC2324-25G
TCIAC2324-5G
2-Chloro-5-methylthiophene ≥96.0%
2-Chloro-5-methylthiophene
Formel:
C₅H₅ClS Kokpunkt: 155°C |
MDL Number:
MFCD01632145 CAS nummer: 17249-82-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |