4-Bromo-2-methylthiophene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
B3385-25G
B3385-5G
TCIAB3385-25GEA
2475
SEK
TCIAB3385-25G
TCIAB3385-5G
4-Bromo-2-methylthiophene ≥98.0%
4-Bromo-2-methylthiophene
Formel:
C₅H₅BrS MW: 177,06 g/mol Kokpunkt: 62°C Flampunkt: 68°C |
MDL Number:
MFCD04116367 CAS nummer: 29421-92-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |