3-Bromo-4-methylthiophene ≥93.0%
Leverantör: TCI
B1541-25G B1541-5G
TCIAB1541-25GEA 2800 SEK
TCIAB1541-25G TCIAB1541-5G
3-Bromo-4-methylthiophene ≥93.0%
3-Bromo-4-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
MW: 177.06 g/mol
Kokpunkt: 180°C
Flampunkt: 77°C
MDL Number: MFCD00130084
CAS nummer: 30318-99-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cea2bfcd740b94b6674e62ed6edb8cb04a10f32&vid=7cea2bfcd740b94b6674e62ed6edb8cb04a10f32&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %