2-Bromo-3-methylthiophene ≥98.0%
Leverantör: TCI
B1025-25G B1025-5G
TCIAB1025-25GEA 1825 SEK
TCIAB1025-25G TCIAB1025-5G
2-Bromo-3-methylthiophene ≥98.0%
2-Bromo-3-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Kokpunkt: 176°C
Densitet: 1,5844 g/cm³ (17.5 °C)
Flampunkt: 68°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00059741
CAS nummer: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
UN: 3532
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=166b409598ce225c089b91e92632b3254da84957&vid=166b409598ce225c089b91e92632b3254da84957&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %