Octamethyltrisiloxane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Dimethylbis(trimethylsilyloxy)silane, Poly(dimethylsiloxane), 1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane
O0257-100ML
O0257-25ML
TCIAO0257-100MLEA
1275
SEK
TCIAO0257-100ML
TCIAO0257-25ML
Octamethyltrisiloxane ≥98.0%
Octamethyltrisiloxane
Formel:
[(CH₃)₃SiO]₂Si(CH₃)₂ MW: 236,53 g/mol Kokpunkt: 153°C Smältpunkt: –82 °C Densitet: 0,82 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 39°C (closed cup) |
MDL Number:
MFCD00008264 CAS nummer: 107-51-7 EINECS: 203-497-4 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,06748 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |