1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
Methylbis(trimethylsilyloxy)silane
H1267-25ML
H1267-250ML
TCIAH1267-25MLEA
470
SEK
TCIAH1267-25ML
TCIAH1267-250ML
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane ≥98.0%
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane
Formel:
C₇H₂₂O₂Si₃ MW: 222.51 g/mol Kokpunkt: 142°C Flampunkt: 22°C |
MDL Number:
MFCD00048000 CAS nummer: 1873-88-7 EINECS: 217-496-1 UN: 1993 ADR: 3 II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |