1-Phenylpyrrole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
N-Phenylpyrrole, 1-Phenyl-1H-pyrrole
P1122-10G
P1122-25G
P1122-5G
TCIAP1122-10GEA
1300
SEK
TCIAP1122-10G
TCIAP1122-25G
TCIAP1122-5G
1-Phenylpyrrole ≥98.0%
1-Phenylpyrrole
Formel:
C₁₀H₉N MW: 143,19 g/mol Kokpunkt: 131°C Smältpunkt: 63…64 °C |
MDL Number:
MFCD00005343 CAS nummer: 635-90-5 EINECS: 211-242-3 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 61.0 deg-C |