2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
1-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1-methylpyrrole
A1014-25ML
A1014-5ML
TCIAA1014-25MLEA
1075
SEK
TCIAA1014-25ML
TCIAA1014-5ML
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole ≥98.0%
2-Acetyl-1-methyl-1H-pyrrole
Formel:
C₇H₉NO MW: 123,15 g/mol Kokpunkt: 202°C Densitet: 1,0445 g/cm³ (15 °C) Flampunkt: 82°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00003089 CAS nummer: 932-16-1 EINECS: 213-247-6 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |