Perylene ≥98.0%
Leverantör: TCI
P0078-25G
P0078-5G
TCIAP0078-25GEA
3875
SEK
TCIAP0078-25G
TCIAP0078-5G
Perylene ≥98.0%
Perylene
Formel:
C₂₀H₁₂ Kokpunkt: 443 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 273…278 °C Densitet: 1,362 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004142 CAS nummer: 198-55-0 EINECS: 205-900-9 Merck Index: 14,07184 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |