Rutenium(III klorid
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Ruthenium trichloride
R0074-1G R0074-5G
TCIAR0074-1GEA 870 SEK
TCIAR0074-1G TCIAR0074-5G
Rutenium(III klorid
Rutenium(III klorid
Formel: Cl₃Ru
MW: 207,43 g/mol
Smältpunkt: 500 °C
Densitet: 3,11 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011208
CAS nummer: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,08302
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85051b4636d3041d6e05c0cd9014d637a015474a&vid=85051b4636d3041d6e05c0cd9014d637a015474a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Black powder to crystal
Content (Ruthenium) min. 40.0 %
Drying loss 1.0 to 5.0 %