Trifenylfosfit ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
T0510-25G
T0510-500G
TCIAT0510-25GEA
215
SEK
TCIAT0510-25G
TCIAT0510-500G
Trifenylfosfit ≥97.0%
Trifenylfosfit
Formel:
C₁₈H₁₅O₃P MW: 310,29 g/mol Kokpunkt: 360°C Smältpunkt: 22…25 °C Densitet: 1,19 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 206°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003032 CAS nummer: 101-02-0 EINECS: 202-908-4 UN: 3082 ADR: 9,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |