Triethylsilylacetylene ≥96.0%
Leverantör: TCI
Fara
T2387-1G T2387-5G
TCIAT2387-1GEA 310 SEK
TCIAT2387-1G TCIAT2387-5G
Triethylsilylacetylene ≥96.0%
Triethylsilylacetylene
Formel: C₈H₁₆Si
MW: 140.3 g/mol
Kokpunkt: 136°C
Flampunkt: 17°C
MDL Number: MFCD00075373
CAS nummer: 1777-03-3
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=146f3a8d2bfdaecc3b586722af8d9b817f3e6b25&vid=146f3a8d2bfdaecc3b586722af8d9b817f3e6b25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %