4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
4,4-Dimethylcyclohex-2-enone
D3852-25G
D3852-5G
TCIAD3852-25GEA
4875
SEK
TCIAD3852-25G
TCIAD3852-5G
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one ≥96.0%
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Formel:
C₈H₁₂O MW: 124,18 g/mol Kokpunkt: 74°C Densitet: 0,93 to 0.935 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 64°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009695 CAS nummer: 1073-13-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |