3-Methyl-2-cyclopenten-1-one ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
M0956-25ML M0956-100ML
TCIAM0956-25MLEA 1725 SEK
TCIAM0956-25ML TCIAM0956-100ML
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one ≥98.0%
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Formel: C₆H₈O
Kokpunkt: 108°C
Smältpunkt: 2 °C
Densitet: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 65°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00001403
CAS nummer: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9731a583f8ed11754e45baea4871396d9a5bf12d&vid=e556c06239b183b432e2dca0f509387e164fe1f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %