3-Methyl-2-cyclohexen-1-one ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 3-Methyl-2-cyclohexenone, 3-Methylcyclohex-2-enone
M1043-25G M1043-5G
TCIAM1043-25GEA 1150 SEK
TCIAM1043-25G TCIAM1043-5G
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one ≥98.0%
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Formel: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Kokpunkt: 197°C
Smältpunkt: 198…199 °C
Densitet: 0,9791 g/cm³ (10 °C)
Flampunkt: 68°C
MDL Number: MFCD00001581
CAS nummer: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7f775eecfe967afccd0d2be4c7e8348538d7f46&vid=f7f775eecfe967afccd0d2be4c7e8348538d7f46&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %