2-Cyclohexen-1-ol ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
C0816-25ML C0816-5ML
TCIAC0816-25MLEA 5125 SEK
TCIAC0816-25ML TCIAC0816-5ML
2-Cyclohexen-1-ol ≥95.0%
2-Cyclohexen-1-ol
Formel: C₆H₁₀O
Kokpunkt: 166°C
Densitet: 0,9865 g/cm³ (23 °C)
Flampunkt: 58°C
MDL Number: MFCD00001570
CAS nummer: 822-67-3
EINECS: 212-501-3
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e41adf66d457ae74127235e5b85919bd2dc6a998&vid=e41adf66d457ae74127235e5b85919bd2dc6a998&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %