2-Cyclopenten-1-one ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2-Cyclopentenone, Cyclopenten-2-one, Cyclopent-2-enone
C0794-25ML C0794-5ML
TCIAC0794-25MLEA 2200 SEK
TCIAC0794-25ML TCIAC0794-5ML
2-Cyclopenten-1-one ≥96.0%
2-Cyclopenten-1-one
Formel: C₅H₆O
MW: 82,1 g/mol
Kokpunkt: 64 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,989 g/cm³ (15 °C)
Flampunkt: 48°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00001401
CAS nummer: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10a2e102543a0fd0ca34beb2ad3cdafac2df4aa&vid=b10a2e102543a0fd0ca34beb2ad3cdafac2df4aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %