Etynylcyklopropan ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
C1984-25G C1984-5G
TCIAC1984-25GEA 1525 SEK
TCIAC1984-25G TCIAC1984-5G
Etynylcyklopropan ≥98.0%
Etynylcyklopropan
Formel: C₅H₆
Kokpunkt: 52°C
Flampunkt: -17°C
MDL Number: MFCD02181090
CAS nummer: 6746-94-7
EINECS: 425-430-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=549597246b1b4f65be87659a9bbd072233ab373b&vid=549597246b1b4f65be87659a9bbd072233ab373b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %