Cyclohexanecarbonyl chloride ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Cyclohexanecarboxylic acid chloride, Cyclohexanecarboxylic chloride
C0685-25ML C0685-500ML C0685-100ML
TCIAC0685-25MLEA 285 SEK
TCIAC0685-25ML TCIAC0685-500ML TCIAC0685-100ML
Cyclohexanecarbonyl chloride ≥98.0%
Cyclohexanecarbonyl chloride
Formel: C₇H₁₁ClO
Kokpunkt: 185°C
Smältpunkt: 29 °C
Densitet: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 66°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001456
CAS nummer: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9404fd091b529ad815e5fc385dab3cd73620f30&vid=c9404fd091b529ad815e5fc385dab3cd73620f30&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %