2,2'-Dinitrobiphenyl ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
2,2-Dinitro-1,1-biphenyl
D1777-25G
D1777-5G
TCIAD1777-25GEA
2725
SEK
TCIAD1777-25G
TCIAD1777-5G
2,2'-Dinitrobiphenyl ≥99.0%
2,2'-Dinitrobiphenyl
Formel:
C₁₂H₈N₂O₄ MW: 244.21 g/mol Kokpunkt: 305 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007127 CAS nummer: 2436-96-6 EINECS: 219-435-4 |
|
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 124.0 to 127.0 deg-C |