2-Nitrobiphenyl ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
N0194-25G N0194-500G
TCIAN0194-25GEA 630 SEK
TCIAN0194-25G TCIAN0194-500G
2-Nitrobiphenyl ≥98.0%
2-Nitrobiphenyl
Formel: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Kokpunkt: 170°C
Smältpunkt: 36 °C
Densitet: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007126
CAS nummer: 86-00-0
EINECS: 201-646-8
Merck Index: 14,06591
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55755293fc9731b83d6a44ea072c6b970f290ecf&vid=55755293fc9731b83d6a44ea072c6b970f290ecf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %