4,4'-Difluorobiphenyl
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
D2181-1G
D2181-5G
TCIAD2181-1GEA
405
SEK
TCIAD2181-1G
TCIAD2181-5G
4,4'-Difluorobiphenyl
4,4'-Difluorobiphenyl
Formel:
C₁₂H₈F₂ MW: 190,19 g/mol Kokpunkt: 255°C Smältpunkt: 95 °C Densitet: 1,361 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000349 CAS nummer: 398-23-2 EINECS: 206-910-6 UN: 3152 ADR: 9,II Merck Index: 14,03149 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 88.0 to 91.0 deg-C |