2',4',6'-Trimethylacetophenone ≥97.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
1-(2,4,6-Trimethylphenyl)ethan-1-one
T1117-25ML
T1117-5ML
TCIAT1117-25MLEA
830
SEK
TCIAT1117-25ML
TCIAT1117-5ML
2',4',6'-Trimethylacetophenone ≥97.0%
2',4',6'-Trimethylacetophenone
Formel:
C₁₁H₁₄O Kokpunkt: 236°C Densitet: 0,975 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008735 CAS nummer: 1667-01-2 EINECS: 216-783-9 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |