2',5'-Dimethylacetophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethan-1-one
D1880-25ML D1880-250ML
TCIAD1880-25MLEA 885 SEK
TCIAD1880-25ML TCIAD1880-250ML
2',5'-Dimethylacetophenone ≥98.0%
2',5'-Dimethylacetophenone
Formel: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Kokpunkt: 112°C
Smältpunkt: –18 °C
Densitet: 1,0154 g/cm³ (0 °C)
Flampunkt: 96°C
MDL Number: MFCD00014988
CAS nummer: 2142-73-6
EINECS: 218-399-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a8971d7133507be37eab8f84f2a11f279050a76&vid=8a8971d7133507be37eab8f84f2a11f279050a76&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %