2,2'-Dimethylbiphenyl ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 2,2'-Bitolyl, 2,2'-Dimethyl-1,1'-biphenyl
D1717-1G D1717-5G
TCIAD1717-1GEA 455 SEK
TCIAD1717-1G TCIAD1717-5G
2,2'-Dimethylbiphenyl ≥95.0%
2,2'-Dimethylbiphenyl
Formel: C₁₄H₁₄
MW: 182,27 g/mol
Kokpunkt: 259°C
Smältpunkt: 18 °C
Densitet: 0,993 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00048075
CAS nummer: 605-39-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53191249a92547b0a84bfb091b64bae6720ac8b0&vid=53191249a92547b0a84bfb091b64bae6720ac8b0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %