3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
I0569-25G
I0569-5G
TCIAI0569-25GEA
3325
SEK
TCIAI0569-25G
TCIAI0569-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98.0%
Formel:
C₉H₃F₆NS Kokpunkt: 95°C Densitet: 1,48 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 108°C |
MDL Number:
MFCD00040838 CAS nummer: 23165-29-9 UN: 1760 ADR: 8,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |